4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC302208-1G
PC302208-5G
PC302208-10G
PC302208-25G
APOSPC302208-1GEA
1080
CZK
APOSPC302208-1G
APOSPC302208-5G
APOSPC302208-10G
APOSPC302208-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec:
C₉H₅ClF₃NO MW: 235,59 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660250 CAS číslo: 886500-97-6 UN: 3276 ADR: 6.1,III |