Tisk…
4,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302205-1G PC302205-5G PC302205-10G
APOSPC302205-1GEA 3110 CZK
APOSPC302205-1G APOSPC302205-5G APOSPC302205-10G
4,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
4,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₇F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660349
CAS číslo: 886761-74-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III