Tisk…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302200-1G PC302200-5G
APOSPC302200-1GEA 4530 CZK
APOSPC302200-1G APOSPC302200-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660209
CAS číslo: 1261148-97-3