Tisk…
3-Ethoxy-2,4-difluorocinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302199-1G PC302199-5G
APOSPC302199-1GEA 2980 CZK
APOSPC302199-1G APOSPC302199-5G
3-Ethoxy-2,4-difluorocinnamic acid 98%
3-Ethoxy-2,4-difluorocinnamic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀F₂O₃
MW: 228,192 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258735
CAS číslo: 1017778-44-7