Tisk…
3-Chloro-2,4-difluorobenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302191-10G PC302191-5G PC302191-1G
APOSPC302191-10GEA 10580 CZK
APOSPC302191-10G APOSPC302191-5G APOSPC302191-1G
3-Chloro-2,4-difluorobenzamide 98%
3-Chloro-2,4-difluorobenzamide
Vzorec: C₇H₄ClF₂NO
MW: 191,563 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116004
CAS číslo: 886501-21-9