3,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302184-1G
PC302184-5G
APOSPC302184-1GEA
2980
CZK
APOSPC302184-1G
APOSPC302184-5G
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Vzorec:
C₉H₇F₂NO MW: 183,155 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660334 CAS číslo: 886761-64-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |