Tisk…
3,4,5-Trifluorobenzamidoxime 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302183-5G PC302183-1G
APOSPC302183-5GEA 6620 CZK
APOSPC302183-5G APOSPC302183-1G
3,4,5-Trifluorobenzamidoxime 97%
3,4,5-Trifluorobenzamidoxime
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O
MW: 190,123 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07776441
CAS číslo: 885954-61-0