Tisk…
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302177-10G PC302177-5G
APOSPC302177-10GEA 7410 CZK
APOSPC302177-10G APOSPC302177-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₃
MW: 254,59 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115959
CAS číslo: 191604-91-8