Tisk…
2-Chloro-6-fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302169-1G PC302169-5G PC302169-10G
APOSPC302169-1GEA 3310 CZK
APOSPC302169-1G APOSPC302169-5G APOSPC302169-10G
2-Chloro-6-fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
2-Chloro-6-fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₁ClFNO₂
MW: 231.651 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660171
CAS číslo: 1259983-62-4