Tisk…
2,6-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302163-25G PC302163-5G PC302163-1G
APOSPC302163-25GEA 14120 CZK
APOSPC302163-25G APOSPC302163-5G APOSPC302163-1G
2,6-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂N
MW: 153.129 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660181
CAS číslo: 886502-09-6