2,4-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302157-1G
PC302157-5G
APOSPC302157-1GEA
8200
CZK
APOSPC302157-1G
APOSPC302157-5G
2,4-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
2,4-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Vzorec:
C₉H₇F₂NO MW: 183,155 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115940 CAS číslo: 886499-36-1 |