Tisk…
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302155-1G PC302155-5G PC302155-10G
APOSPC302155-1GEA 3580 CZK
APOSPC302155-1G APOSPC302155-5G APOSPC302155-10G
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 97%
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₇F₂NO
MW: 183.155 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116026
CAS číslo: 886501-94-6