Tisk…
2,3-Dichloro-6-fluorobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302152-5G PC302152-10G PC302152-1G
APOSPC302152-5GEA 4100 CZK
APOSPC302152-5G APOSPC302152-10G APOSPC302152-1G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzoyl chloride 98%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂Cl₃FO
MW: 227,448 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115871
CAS číslo: 886497-44-5
UN: 1760
ADR: 8,III