Tisk…
4-Fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302151-1G PC302151-5G PC302151-10G PC302151-25G PC302151-100G
APOSPC302151-1GEA 3640 CZK
APOSPC302151-1G APOSPC302151-5G APOSPC302151-10G APOSPC302151-25G APOSPC302151-100G
4-Fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
4-Fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₂FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116031
CAS číslo: 1259956-32-5