Tisk…
4-Fluoro-3,5-dimethyl-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302150-1G PC302150-5G PC302150-10G
APOSPC302150-1GEA 3310 CZK
APOSPC302150-1G APOSPC302150-5G APOSPC302150-10G
4-Fluoro-3,5-dimethyl-DL-phenylalanine
4-Fluoro-3,5-dimethyl-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₁H₁₄FNO₂
Bod tání: 245 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832378
CAS číslo: 1259957-45-3