Tisk…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302149-1G PC302149-5G PC302149-10G
APOSPC302149-1GEA 3640 CZK
APOSPC302149-1G APOSPC302149-5G APOSPC302149-10G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₉F₄NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116014
CAS číslo: 1260004-58-7