4-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302145-1G
PC302145-5G
APOSPC302145-1GEA
3150
CZK
APOSPC302145-1G
APOSPC302145-5G
4-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
4-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Vzorec:
C₉H₈ClF₂NO₂ MW: 235.615 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660351 CAS číslo: 1259973-46-0 |