3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302144-1G
PC302144-5G
APOSPC302144-1GEA
3640
CZK
APOSPC302144-1G
APOSPC302144-5G
3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
Vzorec:
C₁₀H₁₂FNO₂ MW: 197.206 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05227967 CAS číslo: 603106-28-1 |