Tisk…
3-Fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302142-1G PC302142-5G
APOSPC302142-1GEA 3640 CZK
APOSPC302142-1G APOSPC302142-5G
3-Fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
3-Fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₂FNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05227943
CAS číslo: 603105-73-3