Tisk…
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302141-1G PC302141-5G PC302141-10G
APOSPC302141-1GEA 3310 CZK
APOSPC302141-1G APOSPC302141-5G APOSPC302141-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₉F₄NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115998
CAS číslo: 1215491-31-8