3-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302140-1G
PC302140-5G
APOSPC302140-1GEA
3310
CZK
APOSPC302140-1G
APOSPC302140-5G
3-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
3-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
Vzorec:
C₁₀H₁₂FNO₂ MW: 197.206 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660341 CAS číslo: 1260004-83-8 |