3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302139-1G
PC302139-5G
PC302139-10G
APOSPC302139-1GEA
3310
CZK
APOSPC302139-1G
APOSPC302139-5G
APOSPC302139-10G
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Vzorec:
C₉H₉ClFNO₂ MW: 217.625 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04116027 CAS číslo: 7731-00-2 |