Tisk…
3-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302138-1G PC302138-5G PC302138-10G
APOSPC302138-1GEA 3310 CZK
APOSPC302138-1G APOSPC302138-5G APOSPC302138-10G
3-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₈ClF₂NO₂
MW: 235,615 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116006
CAS číslo: 1260006-14-1