Tisk…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302136-1G PC302136-5G PC302136-10G
APOSPC302136-1GEA 3310 CZK
APOSPC302136-1G APOSPC302136-5G APOSPC302136-10G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₉F₄NO₂
MW: 251,178 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115999
CAS číslo: 1043500-58-8