2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302135-1G
PC302135-5G
APOSPC302135-1GEA
3310
CZK
APOSPC302135-1G
APOSPC302135-5G
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
Vzorec:
C₁₀H₁₂FNO₂ MW: 197,206 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660228 CAS číslo: 1043500-50-0 |