Tisk…
2-Fluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302133-1G PC302133-5G
APOSPC302133-1GEA 3310 CZK
APOSPC302133-1G APOSPC302133-5G
2-Fluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
2-Fluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₂FNO₂
MW: 197.206 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116029
CAS číslo: 1259965-62-2