Tisk…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302132-1G PC302132-5G PC302132-10G
APOSPC302132-1GEA 3710 CZK
APOSPC302132-1G APOSPC302132-5G APOSPC302132-10G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₉F₄NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115995
CAS číslo: 439587-15-2