Tisk…
2-Chloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302130-1G PC302130-5G PC302130-10G
APOSPC302130-1GEA 3310 CZK
APOSPC302130-1G APOSPC302130-5G APOSPC302130-10G
2-Chloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉ClFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116005
CAS číslo: 603940-86-9