Tisk…
2-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302129-1G PC302129-5G
APOSPC302129-1GEA 3310 CZK
APOSPC302129-1G APOSPC302129-5G
2-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉ClFNO₂
MW: 217.625 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660212
CAS číslo: 1259958-87-6