Tisk…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302128-1G PC302128-5G PC302128-10G
APOSPC302128-1GEA 3310 CZK
APOSPC302128-1G APOSPC302128-5G APOSPC302128-10G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₉ClF₃NO₂
MW: 267.632 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660185
CAS číslo: 64134-20-9