Tisk…
2-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302127-1G PC302127-5G PC302127-10G
APOSPC302127-1GEA 3310 CZK
APOSPC302127-1G APOSPC302127-5G APOSPC302127-10G
2-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉ClFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660324
CAS číslo: 754152-25-5