2-Chloro-4,5-difluoro-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302126-1G
PC302126-5G
PC302126-10G
APOSPC302126-1GEA
3310
CZK
APOSPC302126-1G
APOSPC302126-5G
APOSPC302126-10G
2-Chloro-4,5-difluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-4,5-difluoro-DL-phenylalanine
Vzorec:
C₉H₈ClF₂NO₂ MW: 235,615 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660323 CAS číslo: 1259983-39-5 |