Tisk…
2-Chloro-3,6-difluoro-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302125-1G PC302125-5G
APOSPC302125-1GEA 3310 CZK
APOSPC302125-1G APOSPC302125-5G
2-Chloro-3,6-difluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-3,6-difluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₈ClF₂NO₂
MW: 235,615 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116007
CAS číslo: 1259981-12-8