Tisk…
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302124-1G PC302124-5G PC302124-10G
APOSPC302124-1GEA 3310 CZK
APOSPC302124-1G APOSPC302124-5G APOSPC302124-10G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₉ClF₃NO₂
MW: 267.632 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115993
CAS číslo: 1259973-98-2