Tisk…
2,6-Difluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302123-1G PC302123-5G
APOSPC302123-1GEA 3310 CZK
APOSPC302123-1G APOSPC302123-5G
2,6-Difluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
2,6-Difluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₁F₂NO₂
MW: 215.197 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660183
CAS číslo: 1043500-56-6