Tisk…
2,4-Dichloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302122-1G PC302122-5G PC302122-10G
APOSPC302122-1GEA 4860 CZK
APOSPC302122-1G APOSPC302122-5G APOSPC302122-10G
2,4-Dichloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
2,4-Dichloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₈Cl₂FNO₂
MW: 252,07 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660184
CAS číslo: 1259982-14-3