Tisk…
2,3-Difluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302121-1G PC302121-5G PC302121-10G
APOSPC302121-1GEA 4630 CZK
APOSPC302121-1G APOSPC302121-5G APOSPC302121-10G
2,3-Difluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
2,3-Difluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₁F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660244
CAS číslo: 1215491-30-7