Tisk…
2,3-Dichloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302120-1G PC302120-5G PC302120-10G PC302120-25G
APOSPC302120-1GEA 4530 CZK
APOSPC302120-1G APOSPC302120-5G APOSPC302120-10G APOSPC302120-25G
2,3-Dichloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
2,3-Dichloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₈Cl₂FNO₂
MW: 252,07 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660177
CAS číslo: 1259973-77-7