Tisk…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302119-1G PC302119-5G
APOSPC302119-1GEA 1990 CZK
APOSPC302119-1G APOSPC302119-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O
MW: 190.162 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660295
CAS číslo: 886502-81-4