4-Chloro-2-fluorobenzamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302104-25G
PC302104-5G
PC302104-1G
APOSPC302104-25GEA
2570
CZK
APOSPC302104-25G
APOSPC302104-5G
APOSPC302104-1G
4-Chloro-2-fluorobenzamide 95%
4-Chloro-2-fluorobenzamide
Vzorec:
C₇H₅ClFNO MW: 173,572 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115956 CAS číslo: 104326-93-4 |