Tisk…
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302073-1G PC302073-5G
APOSPC302073-1GEA 1990 CZK
APOSPC302073-1G APOSPC302073-5G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₅F₇O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258672
CAS číslo: 1017778-42-5