Tisk…
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302070-1G PC302070-5G PC302070-10G
APOSPC302070-1GEA 2070 CZK
APOSPC302070-1G APOSPC302070-5G APOSPC302070-10G
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660224
CAS číslo: 886499-89-4