Tisk…
2,3-Difluoro-4-methoxycinnamic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302068-1G PC302068-5G
APOSPC302068-1GEA 4530 CZK
APOSPC302068-1G APOSPC302068-5G
2,3-Difluoro-4-methoxycinnamic acid
2,3-Difluoro-4-methoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₂O₃
MW: 214,166 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660222
CAS číslo: 886499-79-2