Tisk…
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302066-5G PC302066-1G
APOSPC302066-5GEA 6390 CZK
APOSPC302066-5G APOSPC302066-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₆ClF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06205353
CAS číslo: 773129-56-9