Tisk…
4-Fluoro-3-methylcinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302064-1G PC302064-5G
APOSPC302064-1GEA 2320 CZK
APOSPC302064-1G APOSPC302064-5G
4-Fluoro-3-methylcinnamic acid 98%
4-Fluoro-3-methylcinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₉FO₂
MW: 180,176 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03002834
CAS číslo: 152152-18-6