Tisk…
3-Fluoro-5-methylcinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302056-1G PC302056-5G
APOSPC302056-1GEA 1660 CZK
APOSPC302056-1G APOSPC302056-5G
3-Fluoro-5-methylcinnamic acid 97%
3-Fluoro-5-methylcinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₉FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06205749
CAS číslo: 773132-32-4