3-Fluoro-4-methoxybenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302054-25G
PC302054-5G
PC302054-1G
PC302054-100G
APOSPC302054-25GEA
6390
CZK
APOSPC302054-25G
APOSPC302054-5G
APOSPC302054-1G
APOSPC302054-100G
3-Fluoro-4-methoxybenzamide 97%
3-Fluoro-4-methoxybenzamide
Vzorec:
C₈H₈FNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660163 CAS číslo: 701640-04-2 |