Tisk…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302051-1G PC302051-5G PC302051-25G
APOSPC302051-1GEA 2480 CZK
APOSPC302051-1G APOSPC302051-5G APOSPC302051-25G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₆ClF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660340
CAS číslo: 886761-69-9