Tisk…
3-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302044-1G PC302044-5G PC302044-10G
APOSPC302044-1GEA 3810 CZK
APOSPC302044-1G APOSPC302044-5G APOSPC302044-10G
3-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile 98%
3-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₄ClF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660338
CAS číslo: 886761-67-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III