Tisk…
3-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302043-1G PC302043-5G PC302043-10G
APOSPC302043-1GEA 2480 CZK
APOSPC302043-1G APOSPC302043-5G APOSPC302043-10G
3-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₄O₂
MW: 236.163 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025358
CAS číslo: 916420-41-2